Få mere at vide
Erbiumfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11355749
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355749 50 x 50 mm Hver
11311228 25 x 25 mm 25mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010170.FI
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
CAS: 7440-52-0 | Molekylformel: Er | Molekylvægt: 167,26 g/mol
Erbiumfolie bruges ofte som fotografisk filter, og på grund af sin modstandsdygtighed er det nyttigt som metallurgisk tilsætningsstof. Det bruges som legeringselement med titanium og bruges også til at producere infrarødt absorberende glas. Anvendt i nuklear teknologi til kontrolstave; en legering i vanadium til at sænke hårdheden, lasere og erbiumdopede fiberforstærkere, et farvestof i glas og porcelæn.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-52-0
Molekylær formel Er
Molekylvægt (g/mol) 167.26
MDL nummer MFCD00010987
InChI nøgle UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC navn erbium
SMIL [Er]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium foil
Farve Sølv til grå
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) tyk
Mængde 50 x 50 mm
Vægt ≈0,57g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Opløselighedsinformation Opløselig i syrer. Uopløselig i vand.
Procent renhed 99.9%