Få mere at vide
Erbiumfolie, 0,1 mm (0,004 tommer) tyk, 99,9 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11311228
Skift visning
Mængde:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
Pakningsstørrelse:
25mm
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11311228 25 x 25 mm 25mm
11355749 50 x 50 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11311228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010170.FF
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Erbiumfolie bruges almindeligvis som et fotografisk filter, og på grund af dets modstandsdygtighed er det nyttigt som et metallurgisk additiv. Det bruges som et legeringselement med titanium og bruges også til fremstilling af infrarødt absorberende glas. Anvendes i nuklear teknologi til kontrolstænger; en legering i vanadium for at sænke hårdheden, lasere og erbium-doterede fiberforstærkere, et farvestof i glas og porcelæn.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7440-52-0
Molekylær formel Er
Molekylvægt (g/mol) 167.26
MDL nummer MFCD00010987
InChI nøgle UYAHIZSMUZPPFV-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-77b218d3ye, foil, iii ion, erbio, pieces, powder, chips, ingot, er3, pieces, distilled dendritic
PubChem CID 23980
ChEBI CHEBI:33379
IUPAC navn erbium
SMIL [Er]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Erbium foil
Farve Sølv til grå
Navn note 0,1 mm (0,004 tommer) tyk
Mængde 25 x 25 mm
Vægt ≈0,57g/25x25mm
Form Floret
Assay Procent Noter (REO)
FN nummer UN3178
Procent renhed 99.9%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Erbium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P231+P232-Anvendes under inaktiv gas. Beskyttes mod fugt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P370+P378-Ved brand: Anvend specialpulver til metalbrande til brandslukning.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.