Få mere at vide
Erbiumfolie, 0,025 mm (0,001 tommer) tyk, 99,9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Erbiumfolie anvendes i fysiske dampaflejringsprocesser (PVD), herunder termisk og elektronstrålefordampning (e-stråle), til fremstilling af tynde film. Det bruges som legeringselement med titanium og bruges også til at producere infrarødt absorberende glas.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Erbium foil |
| Navn note | 0,025 mm (0,001 tommer) tyk |
| Mængde | 25 x 25 mm |
| Vægt | ≈0,14g/25x25mm |
| Form | Floret |
| Assay Procent Noter | (REO) |
| FN nummer | UN3178 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Procent renhed | 99.9% |