Learn More
Invitrogen™ Human ErbB2 (HER2) ELISA Kit
Product Code. 17175429
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Mængde:
10 x 96 tests
5 x 96 prøver
96 prøver
missing translation for 'unitSize'
1 sæt
Product Code. 17175429
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ EHERBB2X5
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
ELISA
The Human ErbB2 (HER2) ELISA kvantificerer Hu HER2 i humant serum, plasma eller cellekulturmedium. Assayet vil udelukkende genkende både naturligt og rekombinant Hu HER2. Metodens princip The Human HER2 solid-phase sandwich ELISA (enzym-linked immunosorbent assay) er designet til at måle mængden af målet bundet mellem et matchet antistofpar. Et målspecifikt antistof er blevet præcoatet i brøndene på den medfølgende mikroplade. Prøver, standarder eller kontroller tilsættes derefter til disse brønde og binder til det immobiliserede (fangende) antistof. Sandwichen dannes ved tilsætning af det andet (detektor) antistof, en substratopløsning tilsættes, der reagerer med enzym-antistof-målkomplekset for at producere et målbart signal. Intensiteten af dette signal er direkte proportional med koncentrationen af mål til stede i den originale prøve. Strenge validering Hvert fremstillet parti af dette ELISA kit er kvalitetstestet for kriterier som sensitivitet, specificitet, præcision og lot-to-lot konsistens. Se manualen for mere information om validering.
ErbB2 (HER2) er en receptortyrosinkinase, der er overudtrykt i nogle brysttumorer. Herceptin, der anvendes til behandling af metastatisk Her2-positiv cancer, er monoklonalt antistof, der er målrettet mod denne kinase.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Adgangsnummer P04626
Analyseområde 8,19 til 2000 pg/ml
Assay følsomhed 8 pg/mL
Kalibreringsområde 8 pg/ml til 2000 pg/ml
Assay Fastfase sandwich ELISA
Konjugeret HRP
Produkttype ELISA
Protein familie Proteaser, Peptidaser& Inhibitorer
Prøvetype Plasma, Serum, Supernatant
Specificitet Denne ELISA kit viser ingen krydsreaktivitet med følgende testede cytokiner: humant angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-9, IL-11, IL-12 p70 p70, 4, IL-1, IL-1, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, Leptin (OB), MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-PO, TNF-PO, TNF-PO, TNF-PO, TNF-2, TNF-2, TNF-2 VEGF.
Tilstrækkelig til 5 x 96 analyser
Målarter ADN
Til brug med (applikation) ELISA, Proteinanalyser, Proteinbiologi, Kræftbiologi, Immunologi, Neurovidenskab, Neurobiologi, Proteinpåvisning, Proteinanalyse
Til brug med (udstyr) Kolorimetrisk mikropladelæser
Gen-id (Entrez) 2064
Gen symbol ERBB2
Interassay CV <12%
Intraassay CV <10
Sættets indhold Forbelagt 96-brønds plade, Standard, Assay Fortynder koncentrat, Biotinyleret detektionsantistof, SAV-HRP, Vaskebuffer, kromogen, Stop Løsning, Klæbende pladedæksler
Etiket eller farvestof HRP
Mængde 5 x 96 prøver
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Angiogenese
Prøvevolumen Plasma 50μ L, Serum 50μ L, Supernatant 100μ L
Opbevaringskrav 2 °C til 8 °C
Synonym CD340, HER-2, HER-2/neu, HER2, MLN 19, NEU, NGL, TKR1
Mål Her-2 (ErbB2)
Test tid 1 t 20 min
Samlet analysetid 4 timer 45 min