Få mere at vide
Tocris Bioscience™ ERB 041
Beskrivelse
Potent ERβ agonist; displays >200-fold selectivity for ERβ over ERα (IC50 values are 5 and 1216 nM for human ERβ and ERα; 3.1 and 620 nM for rat ERβ and ERα; and 3.7 and 750 nM for mouse ERβ and ERα respectively).
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | ERB 041 |
| Mængde | 10 mg |
| Formel vægt | 271.24 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 271.247 |