Få mere at vide
Thermo Scientific™ PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Red
Artikelnummer. 15607858
Skift visning
Mængde:
800 analyser
Pakningsstørrelse:
Pakke med 800
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15607858 800 analyser Pakke med 800
1 options
Artikelnummer. 15607858 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A15884
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
PolarScreen™ ER Alpha Competitor Assay, Red giver en følsom og effektiv metode til high-throughput, fluorescenspolarisationsbaseret screening af potentielle ER alfa-ligander.
  • De PolarScreen™ ER (Estrogen Receptor) Alpha Competitor Assay Kit, Red, giver en følsom og effektiv metode til high-throughput, fluorescenspolarisationsbaseret screening af potentielle ER alfa-ligander. Sættet bruger insektcelle-udtrykt, fuld-længde, naturlig (umærket) human østrogenreceptor alfa (tilgængelig separat, Kat.nr. A15674) og en ny, højaffinitet, fluorescerende østrogenligand (Fluormone EL Red) i et homogent, bland-og-læs assayformat.
  • Dette sæt giver en rød farveudlæsning; et grønt sæt er også tilgængeligt. Begge sæt bestemmer passende IC50'erne for konkurrerende forbindelser. Farvevalget afhænger af de spektrale egenskaber af de forbindelser, der skal screenes, og den tilgængelige instrumentering.
  • Komplet& klar til brug ud af æsken - alle reagenser inkluderet, tilføj blot dine testforbindelser
  • Kompatibel med høj kapacitet - 800 x 20μ L-fluorescenspolarisationsassays i en 384-brønds plade
  • Praktisk - tilgængelig i bulkstørrelser til større screeningsbehov
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Indhold og opbevaring Indeholder:
• 1 rør i fuld længde ER Alpha Recombinant Protein (opbevares ved -68 til -°85 C)
• 1 rør af Fluormone EL Red Tracer (opbevares ved -5 til -°30 C)
• 2 flasker ER Red Screening Buffer (opbevares ved -5 til -30 °C)
Detektionsmetode Fluorescens
Til brug med (udstyr) Fluorescerende Imager
Format 384-brønds plade
Mængde 800 analyser
Type ER Alpha Competitor Assay