missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Tocris Bioscience™ ER 50891
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18074332
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
18074332 10 mg
18054312 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 18074332 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 3823/10

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Selective RARα antagonist

Antagonist of RARα receptors (IC50 = 31.2 nM). Displays selective affinity for RARα (relative IC50 values are 1.8, 432 and 535 nM for RARα, RARγ and RARβ respectively).
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 187400-85-7
Molekylær formel C29H24N2O2

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale ER 50891
Mængde 10 mg
Formel vægt 432.51
Renhed >99%
Molekylvægt (g/mol) 432.523
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.