Få mere at vide
(+/-)-Equol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15443989
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15443989 100 mg -
15453989 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15443989 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J61383.MC
 Begrænset vare
På lager
Urinmetabolit af daidzein, produceret af mennesker og heste
(± )-Equol udviser EC50-værdier på 200 og 74 nM for human ERα og ERβ og inducerer brystcancercelleproliferation in vitro ved koncentrationer så lave som 100 nM. Det er en svag østrogen agonist og kompetitiv hæmmer af 17β -østradiol ved østradiolreceptoren. Det hæmmer 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetat (TPA)-induceret neoplastisk celletransformation ved at målrette MEK/ERK/p90RSK/activator protein-1 signalvejen. Det fungerer som en DHT-blokker.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(+/-)-Equol udviser EC50 værdier på 200 og 74 nM for human ERα og ERβ og inducerer brystcancercelleproliferation in vitro ved koncentrationer så lave som 100 nM. Det er en svag østrogen agonist og kompetitiv hæmmer af 17β -østradiol ved østradiolreceptoren. Det hæmmer 12-O-tetradecanoylphorbol 13-acetat (TPA)-induceret neoplastisk celletransformation ved at målrette MEK/ERK/p90RSK/activator protein-1 signalvejen. Det fungerer som en DHT-blokker.
Opløselighed
Opløselig i DMSO og methanol eller 100 % ethanol. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94105-90-5
Molekylær formel C15H14O3
Molekylvægt (g/mol) 242.27
MDL nummer MFCD00016662
InChI nøgle ADFCQWZHKCXPAJ-UHFFFAOYNA-N
Synonym 3-4-hydroxyphenyl chroman-7-ol, equol, +/--equol, r,s-equol, 7,4'-homoisoflavane, 4',7-dihydroxyisoflavane, rs-equol, 3-4-hydroxyphenyl-7-chromanol, 2h-1-benzopyran-7-ol, 3,4-dihydro-3-4-hydroxyphenyl, 4',7-isoflavandiol
PubChem CID 382975
IUPAC navn 3-(4-hydroxyphenyl)-3,4-dihydro-2H-chromen-7-ol
SMIL OC1=CC=C(C=C1)C1COC2=C(C1)C=CC(O)=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (+/-)-Equol
Smeltepunkt 172 °C til 176 °C
Farve Hvid
Mængde 100 mg
Beilstein 87752
Følsomhed Hygroskopisk
Merck Index 14,3644
Opløselighedsinformation Opløseligt i DMSO og methanol eller 100% ethanol. Uopløselig i vand.
Formel vægt 242.27
Fysisk form Krystallinsk pulver