Få mere at vide
Thermo Scientific™ Crimper og Decrimper kæbesæt til programmerbare elektroniske højeffekt crimpstationer
Artikelnummer. 15267308
Skift visning
Størrelse:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Type:
Elektronisk Decrimper
Elektronisk crimper
Elektronisk crimper (flip-off)
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Type Pakningsstørrelse
15267308 13 mm Elektronisk crimper Hver
15207318 8 mm Elektronisk crimper Hver
15257308 11 mm Elektronisk crimper Hver
15227308 11 mm Elektronisk Decrimper Hver
15237308 13 mm Elektronisk Decrimper Hver
15277308 13 mm Elektronisk crimper (flip-off) Hver
15287308 20 mm Elektronisk crimper Hver
15247308 20 mm Elektronisk Decrimper Hver
15297308 20 mm Elektronisk crimper (flip-off) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15267308 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ECMJ13
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Optimer din Thermo Scientific™ Programmerbare elektroniske high-power crimpstationer med disse crimper og decrimper sæt.
Optimer din Thermo Scientific™ Programmerbar elektronisk High-Power Crimp Station med disse crimper og decrimper sæt.
Fås i en række forskellige størrelser og formater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
nr. pr. pakke 1 hv.
Type Elektronisk crimper
Til brug med (udstyr) Programmerbar elektronisk High-Power Crimp Station, 13 mm hætteglas lukning
Størrelse 13 mm
Til brug med (applikation) Industriel kromatografi
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.