Få mere at vide
Thermo Scientific™ Crimper og Decrimper kæbesæt til programmerbare elektroniske højeffekt crimpstationer
Artikelnummer. 15207318
Skift visning
Størrelse:
8 mm
11 mm
13 mm
20 mm
Type:
Elektronisk Decrimper
Elektronisk crimper
Elektronisk crimper (flip-off)
Pakningsstørrelse:
Hver
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Størrelse Type unitSize
15207318 8 mm Elektronisk crimper Hver
15257308 11 mm Elektronisk crimper Hver
15227308 11 mm Elektronisk Decrimper Hver
15267308 13 mm Elektronisk crimper Hver
15237308 13 mm Elektronisk Decrimper Hver
15277308 13 mm Elektronisk crimper (flip-off) Hver
15287308 20 mm Elektronisk crimper Hver
15247308 20 mm Elektronisk Decrimper Hver
15297308 20 mm Elektronisk crimper (flip-off) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 15207318 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. ECMJ8
Pålidelige tilbud på glasvarer
Brug rabatkode 28509
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Optimer din Thermo Scientific™ Programmerbare elektroniske high-power crimpstationer med disse crimper og decrimper sæt.
Optimer din Thermo Scientific™ Programmerbar elektronisk High-Power Crimp Station med disse crimper og decrimper sæt.
Fås i en række forskellige størrelser og formater.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
nr. pr. pakke 1 hv.
Type Elektronisk crimper
Til brug med (udstyr) Programmerbar elektronisk high-power crimpstation, 8 mm hætteglaslukning
Størrelse 8 mm
Til brug med (applikation) Industriel kromatografi
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.