Få mere at vide
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA polymerase
Artikelnummer. 17360680
Skift visning
Mængde:
1000 U
250 U
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
17360680 1000 U -
15973292 250 U Pakke med 250
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Artikelnummer. 17360680 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39391
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Regulatory: This product contains a substance listed in Annex XIV to REACH Regulation (EC) No 1907/2006, all customers must complete a declaration before delivery.
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA-polymerase er en proprietær phi29 DNA-polymerasemutant udviklet gennem in vitro-proteinudvikling.
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA-polymerase er en proprietær phi29 DNA-polymerasemutant udviklet gennem in vitro-proteinudvikling. Dette enzym er markant forbedret i forhold til phi29 DNA-polymerase i proteinernes termostabilitet, reaktionshastighed, produktudbytte og amplifikationsbias, samtidig med at alle fordelene ved vildtype-enzymet bevares.
EquiPhi29 DNA-polymerase har stærk strengforskydningsaktivitet og 3'→5' korrekturlæsningsaktivitet i exonuklease, som foretrækker enkeltstrenget DNA eller RNA.
Egenskaber ved EquiPhi29 DNA-polymerase:
  • Højeste processivitet og strengforskydningsaktivitet—over 70 kb lange DNA-stræk kan syntetiseres
  • Lav forstærkningsbias
  • Ekstremt høje udbytter af amplificeret DNA, selv fra små mængder skabelon
  • Meget præcis DNA-syntese på kort tid
Applikationer:
EquiPhi29 DNA-polymerase kan anvendes i en bred vifte af anvendelser, herunder:
  • Upartisk helgenomamplifikation (WGA)
  • Rullende cirkelforstærkning (RCA)
  • Protein-primet DNA-amplifikation
  • Cellefri kloning af dødeligt DNA
  • In situ genotypning med hængelåsprober
  • RNA-primet DNA-amplifikation
Noter:
  1. Tilsætning af pyrophosphatase til reaktionsblandingen med EquiPhi29 DNA-polymerase kan yderligere forbedre DNA-syntesen
  2. På grund af enzymets 3'→5' korrekturlæsningsexonuklease anbefales 3'-modificerede primere kraftigt.
  3. EquiPhi29 DNA-polymerase kan amplificere DNA i et bredt temperaturområde (30 ––45 °C) med en optimal reaktionstemperatur på 42 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Selvstændigt enzym
Til brug med (applikation) MDA-WGA, RCA
Polymerase EquiPhi29 DNA-polymerase
Mængde 1000 U
Indhold og opbevaring
• EquiPhi29 DNA-polymerase (100 μl ved 10 u/μl)
• 10x EquiPhi29 DNA-polymerasereaktionsbuffer (1,0 ml) •
110 mM DTT (0,25 ml)
Opbevar ved –15 til –25 °C.
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 10 U/μl
Reaktionstid 2 timer
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.