Få mere at vide
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA polymerase
Artikelnummer. 15973292
Skift visning
Mængde:
1000 U
250 U
Pakningsstørrelse:
Pakke med 250
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15973292 250 U Pakke med 250
17360680 1000 U -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15973292 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A39390
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA-polymerase er en proprietær phi29 DNA-polymerasemutant udviklet gennem in vitro-proteinudvikling.
Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA-polymerase er en proprietær phi29 DNA-polymerasemutant udviklet gennem in vitro-proteinudvikling. Dette enzym er markant forbedret i forhold til phi29 DNA-polymerase i proteinernes termostabilitet, reaktionshastighed, produktudbytte og amplifikationsbias, samtidig med at alle fordelene ved vildtype-enzymet bevares.
EquiPhi29 DNA-polymerase har stærk strengforskydningsaktivitet og 3'→5' korrekturlæsningsaktivitet i exonuklease, som foretrækker enkeltstrenget DNA eller RNA.
Thermo Scientific EquiPhi29 DNA Polymerase er en proprietær phi29 DNA polymerase mutant udviklet gennem in vitro proteinudvikling. Dette enzym er væsentligt forbedret i forhold til phi29 DNA-polymerase i protein termostabilitet, reaktionshastighed, produktudbytte og amplifikationsbias, samtidig med at alle fordelene ved vildtype-enzymet bibeholdes.
EquiPhi29 DNA-polymerase har stærk strengforskydningsaktivitet og 3'→ 5'-korrekturlæsende exonukleaseaktivitet, der virker fortrinsvis på enkeltstrenget DNA eller RNA.
Funktioner af EquiPhi29 DNA polymerase
• Højeste processivitet og strengforskydningsaktivitet —mere end 70 kb lange DNA-strækninger kan syntetiseres
• Lav amplifikationsbias
• Ekstremt høje udbytter af amplificeret DNA, selv fra små mængder skabelon
• Meget nøjagtig DNA-syntese på kort tid
Anvendelser
EquiPhi29 DNA-polymerase kan bruges i en lang række applikationer, herunder:
• Unbiased whole genome amplification (WGA)
• Rullende cirkelforstærkning (RCA )
• Protein-primet DNA-amplifikation
• Cellefri kloning af dødelig DNA
•In situ genotypebestemmelse med hængelåsprober
• RNA-primet DNA-
amplifikationsnoter
1. Tilsætning af pyrophosphatase til reaktionsblandingen med EquiPhi29 DNA-polymerase kan yderligere forbedre DNA-syntese
2. På grund af enzymets 3'→ 5' korrekturlæsning af exonuclease, 3’ -modificerede primere anbefales stærkt.
3. EquiPhi29 DNA-polymerase kan amplificere DNA i en lang række temperaturer (–30 °45 C), med en optimal reaktionstemperatur på 42 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype Enkeltstående enzym
Til brug med (applikation) MDA-WGA, RCA
Polymerase EquiPhi29 DNA polymerase
Mængde 250 U
Indhold og opbevaring
• EquiPhi29 DNA-polymerase (25μ L ved 10 U/μ L)
• 10X EquiPhi29 DNA-polymerase-reaktionsbuffer (0,25 ml)
• 110 mM DTT (0,25 mL)
Opbevar kl– 15 til– 25 °C.
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Forsendelsestilstand Tøris
Koncentration 10 U/μ L
Reaktionstid 2 timer
Må kun benyttes til forskningsformål. Må ikke anvendes ved diagnostiske procedurer.