Få mere at vide
Thermo Scientific™ EquiPhi29™ DNA-amplifikationskit
Artikelnummer. p-200009440 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
100 reaktioner
500 reaktioner
Pakningsstørrelse:
100 reaktioner
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
18094070 100 reaktioner 100 reaktioner
18084100 500 reaktioner -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18094070 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. A65393
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
De Thermo Scientific EquiPhi29 DNA-amplifikationskit indeholder alle nødvendige komponenter til hurtig, følsom og effektiv isotermisk DNA-amplifikation, som inkluderer rullende cirkel-amplifikation (RCA ) og multiple forskydningsamplifikation– helgenom-amplifikation (MDA-WGA).
The Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA Amplification Kit includes all required components for fast, sensitive, and efficient isothermal DNA amplification, which includes rolling circle amplification (RCA) and multiple displacement amplification – whole genome amplification (MDA-WGA).
De Thermo Scientific EquiPhi29 DNA-amplifikationskit indeholder alle nødvendige komponenter til hurtig, følsom og effektiv isotermisk DNA-amplifikation, som inkluderer rullende cirkel-amplifikation (RCA ) og multiple forskydningsamplifikation– helgenom-amplifikation (MDA-WGA).
Funktioner af EquiPhi29 DNA-amplifikationskit inkluderer:
•Hurtig DNA-amplifikation på mindre end to timer
• Følsomhed fra 1 fg input DNA
• Maksimalt udbytte på 17μ g amplificeret DNA
• Kompatibilitet med forskellige typer prøveinputmateriale (f.eks. renset DNA, flydende mediekultur, agarpladekolonier)
• Kompatibilitet med forskellige downstream-applikationer såsom DNA-sekventering (Sanger-sekventering, næste generations sekventering), fordøjelse med restriktionsenzymer, cellefri DNA-berigelse og cellefri proteinekspression
• Alle nødvendige komponenter til DNA-amplifikation i RCA eller MDA-WGA-reaktioner
Sættet indeholder EquPhi29 DNA Polymerase, en proprietær phi29 DNA polymerase mutant, der besidder stærk streng forskydningsaktivitet og muliggør høj termostabilitet, reaktionshastighed og produktudbytte og lav amplifikationsbias. Også inkluderet er en optimeret reaktionsbuffer, exo-resistent tilfældig primer, pyrophosphatase og dNTP'er. Tilsætning af pyrophosphatase til reaktionsblandingen forbedrer DNA-amplifikation og letter prøvehåndtering.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype DNA-amplifikationskit
Form Væske
Til brug med (applikation) RCA, MDA-WGA
Polymerase EquiPhi29 DNA polymerase
Mængde 100 reaktioner
Forskningskategori Nukleinsyreanalyse, In vitro transskription, Cellefri proteinekspression, In situ sekvensering, SNP-detektion
Indhold og opbevaring
• EquiPhi29 DNA-polymerase (0,1 ml ved 10 U/μ L)
• 10X EquiPhi29 DNA-polymerase-reaktionsbuffer (1 ml)
• 0,1 M DTT (0,25 ml)
• 500μ M Exo-resistent Random Primer (0,2 ml)
• 10 mM dNTP-blanding (0,2 mL)
• 0,1 U/μ L Pyrophosphatase, uorganisk (0,1 ml)
Opbevares ved -15 til -25 °C.
Format Sæt
Optimal reaktionstemperatur 42 °C
Forsendelsestilstand Tøris
Reaktionstid Op til 2 timer