Beskrivelse
The Thermo Scientific™ EquiPhi29 DNA Amplification Kit includes all required components for fast, sensitive, and efficient isothermal DNA amplification, which includes rolling circle amplification (RCA) and multiple displacement amplification – whole genome amplification (MDA-WGA).
De Thermo Scientific EquiPhi29 DNA-amplifikationskit indeholder alle nødvendige komponenter til hurtig, følsom og effektiv isotermisk DNA-amplifikation, som inkluderer rullende cirkel-amplifikation (RCA ) og multiple forskydningsamplifikation– helgenom-amplifikation (MDA-WGA).
Funktioner af EquiPhi29 DNA-amplifikationskit inkluderer:
•Hurtig DNA-amplifikation på mindre end to timer
• Følsomhed fra 1 fg input DNA
• Maksimalt udbytte på 17μ g amplificeret DNA
• Kompatibilitet med forskellige typer prøveinputmateriale (f.eks. renset DNA, flydende mediekultur, agarpladekolonier)
• Kompatibilitet med forskellige downstream-applikationer såsom DNA-sekventering (Sanger-sekventering, næste generations sekventering), fordøjelse med restriktionsenzymer, cellefri DNA-berigelse og cellefri proteinekspression
• Alle nødvendige komponenter til DNA-amplifikation i RCA eller MDA-WGA-reaktioner
Sættet indeholder EquPhi29 DNA Polymerase, en proprietær phi29 DNA polymerase mutant, der besidder stærk streng forskydningsaktivitet og muliggør høj termostabilitet, reaktionshastighed og produktudbytte og lav amplifikationsbias. Også inkluderet er en optimeret reaktionsbuffer, exo-resistent tilfældig primer, pyrophosphatase og dNTP'er. Tilsætning af pyrophosphatase til reaktionsblandingen forbedrer DNA-amplifikation og letter prøvehåndtering.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | DNA-amplifikationskit |
| Form | Væske |
| Til brug med (applikation) | RCA, MDA-WGA |
| Polymerase | EquiPhi29 DNA polymerase |
| Mængde | 100 reaktioner |
| Forskningskategori | Nukleinsyreanalyse, In vitro transskription, Cellefri proteinekspression, In situ sekvensering, SNP-detektion |
| Indhold og opbevaring | • EquiPhi29 DNA-polymerase (0,1 ml ved 10 U/μ L) |
| Format | Sæt |
| Optimal reaktionstemperatur | 42 °C |
| Forsendelsestilstand | Tøris |
| Vis mere |