Få mere at vide
MP Biomedicals™ Hestedonorserum
Artikelnummer. 11495035 Shop alle MP Biomedical produkter
Skift visning
Mængde:
100 ml
500 ml
Farve:
Gylden brun
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Farve Pakningsstørrelse
11495035 500 ml Gylden brun 500ml
11485035 100 ml Gylden brun 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495035 Leverandør MP Biomedicals™ Leverandørnr. 092921154
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    848.00 DKK
    807.10 DKK / 500ml
    Spare 40.90 DKK
    4% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Tekniske data
Certificeringer/compliance amerikanske regler
Farve Gylden brun
Indhold og opbevaring -20°C
Arter Hest
Form Væske
Produkttype Heste serum
Mængde 500 ml
Sterilitet Steril
Steriliseringsmetode 0,2μ m filtrering
Til brug med (applikation) Diagnostiske analyser
Hæmoglobinkoncentration ≤35mg/dL
Mycoplasma påvist Nej
Osmolalitet 273 til 301 mOsm/kg
pH 7,1 til 8
Proteinindhold 5,6 til 9,1 g/dL