Tekniske data
| Certificeringer/compliance | amerikanske regler |
| Farve | Gylden brun |
| Indhold og opbevaring | -20°C |
| Arter | Hest |
| Form | Væske |
| Produkttype | Heste serum |
| Mængde | 100 ml |
| Sterilitet | Steril |
| Steriliseringsmetode | 0,2μ m filtrering |
| Til brug med (applikation) | Diagnostiske analyser |
| Vis mere |