Få mere at vide
Equilin, Mikromol™
Artikelnummer. 18043170
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18043170 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18043170 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM1240.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Equilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Equilin
CAS 474-86-2
Analyt- eller komponentnavne Equilin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H20 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Equilin, 1,3,5,7-Estratetraen-3-ol-17-one, 3-Hydroxyestra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one, 7-Dehydroestrone, NSC 10971, Estrogens conjugated Impurity J
InChI formel InChI=1S/C18H20O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h3-5,10,14,16,19H,2,6-9H2,1H3/t14-,16+,18+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(O)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn (9S,13S,14S)-3-hydroxy-13-methyl-9,11,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-17-one
Molekylvægt (g/mol) 268.35
Mængde 100 mg
Formel vægt 268.1463 g/mol