missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Equilin 3-Benzoate, TRC

Artikelnummer. 30376909
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30376909 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30376909 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE59280550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Kemisk navn eller materiale Equilin 3-Benzoate
CAS 6030-80-4
Molekylær formel C25H24O3
Mængde 50 mg
Synonym 3-(Benzoyloxy)-estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one, 3-Hydroxy-estra-1,3,5(10),7-tetraen-17-one Benzoate
InChI formel InChI=1S/C25H24O3/c1-25-14-13-20-19-10-8-18(28-24(27)16-5-3-2-4-6-16)15-17(19)7-9-21(20)22(25)11-12-23(25)26/h2-6,8-10,15,20,22H,7,11-14H2,1H3/t20-,22+,25+/m1/s1
SMIL C[C@]12CC[C@H]3C(=CCc4cc(OC(=O)c5ccccc5)ccc34)[C@@H]1CCC2=O
IUPAC navn [(9S,13S,14S)-13-methyl-17-oxo-9,11,12,14,15,16-hexahydro-6H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] benzoate
Molekylvægt (g/mol) 372.46
Formel vægt 372.1725
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.