Få mere at vide
Cytiva Ligevægtsrør
Shop alle Cytiva produkter
:
Komplet pakkestørrelse: 12
Beskrivelse
Indeholder
Anbefaling vedrørende ækvilibreringsopløsningsvolumener
- Komplet pakkestørrelse: 12
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med | Til ækvilibrering af IPG-strimler før 2-dimensionel elektroforese |