Få mere at vide
Equilenin Sulfate Sodium Salt (stabilized with TRIS, 50% w/w), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Equilenin Sodium Sulfate |
| CAS | 16680-48-1 |
| Molekylær formel | C18 H17 O5 S . Na |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | Estra-1,3,5,7,9-pentaen-17-one, 3-(sulfooxy)-, sodium salt (9CI), Estra-1,3,5,7,9-pentaen-17-one, 3-hydroxy-, hydrogen sulfate, monosodium salt (8CI), Equilenin sodium sulfate, Equilenin sulfate sodium salt |
| InChI formel | InChI=1S/C18H18O5S.Na/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(23-24(20,21)22)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)19;/h2-5,10,16H,6-9H2,1H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/t16-,18-;/m0./s1 |
| SMIL | [Na+].C[C@]12CCc3c(ccc4cc(OS(=O)(=O)[O-])ccc34)[C@@H]1CCC2=O |
| IUPAC navn | sodium;[(13S,14S)-13-methyl-17-oxo-12,14,15,16-tetrahydro-11H-cyclopenta[a]phenanthren-3-yl] sulfate |
| Molekylvægt (g/mol) | 368.379 |
| Formel vægt | 368.069 |