Få mere at vide
EPZ015666, MedChemExpress
Artikelnummer. 16495956
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16495956 100 mg -
16491507 50 mg -
16468017 5 mg 5mg
16425308 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16495956 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY12727
MedChemExpress EPZ015666 (GSK3235025) is an orally available inhibitor of PRMT5 with an IC50 of 22 nM.
EPZ015666 (GSK3235025) is an orally available inhibitor of PRMT5 with an IC50 of 22 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPZ015666
CAS 1616391-65-1
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C20H25N5O3
Mængde 100 mg
Synonym GSK3235025
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (260.80 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NC[C@H](O)CN1CCC(C=CC=C2)=C2C1)C3=CC(NC4COC4)=NC=N3
Molekylvægt (g/mol) 383.44
Formel vægt 383.44
Procent renhed 98.96%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death