Få mere at vide
EPZ011989 trifluoroacetate, MedChemExpress
Artikelnummer. 16487238
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16487238 10 mg 10mg
16469767 5 mg 5mg
16453257 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16487238 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16986A
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress EPZ011989 trifluoroacetate is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.
EPZ011989 trifluoroacetate is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPZ011989 trifluoroacetate
Fysisk form Solid
CAS 1598383-41-5
Farve Yellow
Mængde 10 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C37H52F3N5O6
Til brug med (applikation) Neuroscience-Neuromodulation
Synonym EPZ-011989 trifluoroacetate
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (138.92 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC1=C(C)C=C(C)NC1=O)C2=CC(C#CCN3CCOCC3)=CC(N(CC)[C@H]4CC[C@H](N(CCOC)C)CC4)=C2C.O=C(O)C(F)(F)F
Molekylvægt (g/mol) 719.83
Formel vægt 719.83
Procent renhed 98.71%