Få mere at vide
EPZ011989, MedChemExpress
Artikelnummer. 16497206
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16497206 100 mg -
16477238 10 mg 10mg
16459767 5 mg -
16443257 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16497206 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY16986
MedChemExpress EPZ011989 is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.
EPZ011989 is a potent, selective orally bioavailable EZH2 inhibitor with Ki 3000-fold selectivity over other HMTase.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPZ011989
Fysisk form Solid
CAS 1598383-40-4
Farve Light Yellow
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C35H51N5O4
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (165.07 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(NCC1=C(C)C=C(C)NC1=O)C2=CC(C#CCN3CCOCC3)=CC(N(CC)[C@H]4CC[C@H](N(CCOC)C)CC4)=C2C
Molekylvægt (g/mol) 605.81
Formel vægt 605.81
Procent renhed 96.18%