missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

EPZ005687, MedChemExpress

Artikelnummer. 16496796
Encompass_Preferred
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16496796 100 mg
16496618 10 mg
16459187 5 mg
16402717 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16496796 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15555

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

MedChemExpress EPZ005687 is a potent and selective inhibitor of EZH2 with Ki of 24 nM, and has 50-fold selectivity against EZH1 and 500-fold selectivity against 15 other protein methyltransferases.

EPZ005687 is a potent and selective inhibitor of EZH2 with Ki of 24 nM, and has 50-fold selectivity against EZH1 and 500-fold selectivity against 15 other protein methyltransferases.

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EPZ005687
Fysisk form Solid
CAS 1396772-26-1
Farve White
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C32H37N5O3
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation DMSO : 9.4 mg/mL (17.42 mM; Need ultrasonic and warming)
SMIL O=C(NCC1=C(C)C=C(C)NC1=O)C2=CC(C3=CC=C(CN4CCOCC4)C=C3)=CC5=C2C=NN5C6CCCC6
Molekylvægt (g/mol) 539.67
Formel vægt 539.67
Procent renhed 95.11%
Grad Research
Vis mere Vis mindre

Research purposes only

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.