Få mere at vide
EPZ004777, MedChemExpress
Artikelnummer. 16426378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16426378 10 mg
16418967 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16426378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15227
MedChemExpress EPZ004777 is a potent, selective DOT1L inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
EPZ004777 is a potent, selective DOT1L inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPZ004777
CAS 1338466-77-5
Farve Off-White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H41N7O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 80 mg/mL (148.24 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN(C(C)C)CCCNC(NC4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O)O3)C=C2)=NC=N1
Molekylvægt (g/mol) 539.67
Formel vægt 539.67
Procent renhed 98.02%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death