Få mere at vide
EPZ004777 hydrochloride, MedChemExpress
Artikelnummer. 16436378
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
Pakningsstørrelse:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
16436378 10 mg 10mg
16428967 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16436378 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY15227A
MedChemExpress EPZ004777 hydrochloride is a potent, selective DOT1L inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
EPZ004777 hydrochloride is a potent, selective DOT1L inhibitor with an IC50 of 0.4 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale EPZ004777 hydrochloride
CAS 1380316-03-9
Farve Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C28H42ClN7O4
Mængde 10 mg
Opløselighedsinformation H2O : 100 mg/mL (173.57 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (173.57 mM; Need ultrasonic)
SMIL NC1=C2C(N([C@H]3[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](CN(C(C)C)CCCNC(NC4=CC=C(C(C)(C)C)C=C4)=O)O3)C=C2)=NC=N1.[H]Cl
Molekylvægt (g/mol) 576.13
Formel vægt 576.13
Procent renhed 98.05%
Grad Research
Fysisk form Powder
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death