Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10788962 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,5 til 20μ L
100 til 5000μ L
1000 til 10.000μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
250 til 2500μ L
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Længde (metrisk):
34 mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
120 mm
165 mm
243 mm
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Lysegrå
Mørkegrå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Turkis knap
Emballage:
1000 tips (2 poser x 500 tips)
1000 tips (4 poser x 250 tips)
200 tips (2 poser x 100 tips)
500 tips (5 poser x 100 tips)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Artikelnummer. 10788962
Brand: Eppendorf™ 0030000811
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse universelle pipettespidser med en bred vifte af pipettemodeller. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettespidser har optimale befugtningsegenskaber, høj gennemsigtighed og specielle, certificerede renhedsgrader.
  • Minimale fastgørelses- og udkastningskræfter med det højeste tæthedsniveau
  • Den ergonomisk optimerede keglegeometri giver den optimale pipettepasning på Eppendorf pipette
  • Fine gradueringer gør visuel kontrol af pipetteringsvolumenet endnu nemmere
  • Fine tilbagetrukne eller forlængede spidser forenkler arbejdet med små volumener
  • Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 0,1 til 10μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Mørkegrå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 1,3 tommer.
Længde (metrisk) 34 mm
Format Bulk
Tip stil Universel
Emballage 1000 tips (2 poser x 500 tips)
Mængde 1000 Pk.
Produkttype Pipette tips
Til brug med (udstyr) Eppendorf, Universal
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.
Gradueringer Bøde