Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10772559 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,5 til 20μ L
100 til 5000μ L
1000 til 10.000μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
250 til 2500μ L
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Længde (metrisk):
34 mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
120 mm
165 mm
243 mm
Farvekode:
Blue
Dark Gray
Dark Green
Green
Light Gray
Medium Gray
Orange
Red
Turquoise
Violet
Yellow
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Lysegrå
Mørkegrå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Turkis knap
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Farvekode Farve unitSize
10772559 50 til 1000 μL 71 mm Blue Klar Pakke med 1000
10708972 0,5 til 20μ L 46 mm Light Gray Lysegrå Pakke med 1000
10157291 100 til 5000μ L 120 mm Violet Lilla Pakke med 500
10333682 1000 til 10.000μ L 165 mm Turquoise Turkis knap Pakke med 200
10199171 1000 til 10.000μ L 243 mm Turquoise Turkis knap Pakke med 200
11920537 2 til 200μ L 53 mm Yellow Klar Pakke med 1000
10248621 2 til 200μ L 53 mm Yellow Gul -
10177241 20 til 300 μL 55 mm Orange Orange Pakke med 1000
10370842 50 til 1000 μL 71 mm Blue Blå Pakke med 1000
10218671 250 til 2500μ L 115 mm Red Rød -
10197241 50 til 1250μ L 76 mm Green Grøn Pakke med 1000
10788962 0,1 til 10μ L 34 mm Dark Gray Mørkegrå Pakke med 1000
10426461 0,1 til 20μ L 40 mm Medium Gray Grå Pakke med 1000
10744587 50 til 1250μ L 103 mm Dark Green Mørkegrøn Pakke med 1000
10541159 20 til 300 μL 55 mm Orange Orange Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10772559 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030000927
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Brug disse universelle pipettespidser med en bred vifte af pipettemodeller. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettespidser har optimale befugtningsegenskaber, høj gennemsigtighed og specielle, certificerede renhedsgrader.
  • Minimale fastgørelses- og udkastningskræfter med det højeste tæthedsniveau
  • Den ergonomisk optimerede keglegeometri giver den optimale pipettepasning på Eppendorf pipette
  • Fine gradueringer gør visuel kontrol af pipetteringsvolumenet endnu nemmere
  • Fine tilbagetrukne eller forlængede spidser forenkler arbejdet med små volumener
  • Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50 til 1000 μL
Farve Klar
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,8 tommer
Længde (metrisk) 71 mm
Format Bulk
Tip stil Universel
Emballage 1000 tips (2 poser x 500 tips)
Mængde 1000 Pk.
Produkttype Pipette tips
Farvekode Blue
Til brug med (udstyr) Eppendorf
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.
Gradueringer Bøde