Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettespidser
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,5 til 20μ L
100 til 5000μ L
1000 til 10.000μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
250 til 2500μ L
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Længde (metrisk):
34 mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
120 mm
165 mm
243 mm
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Lysegrå
Mørkegrå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Turkis knap
Emballage:
1000 tips (2 poser x 500 tips)
1000 tips (4 poser x 250 tips)
200 tips (2 poser x 100 tips)
500 tips (5 poser x 100 tips)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Beskrivelse
Brug disse universelle pipettespidser med en bred vifte af pipettemodeller. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettespidser har optimale befugtningsegenskaber, høj gennemsigtighed og specielle, certificerede renhedsgrader.
- Minimale fastgørelses- og udkastningskræfter med det højeste tæthedsniveau
- Den ergonomisk optimerede keglegeometri giver den optimale pipettepasning på Eppendorf pipette
- Fine gradueringer gør visuel kontrol af pipetteringsvolumenet endnu nemmere
- Fine tilbagetrukne eller forlængede spidser forenkler arbejdet med små volumener
- Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 20 til 300 μL |
| Farve | Orange |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 2,2'' |
| Længde (metrisk) | 55 mm |
| Format | Bulk |
| Tip stil | Universel |
| Emballage | 1000 tips (2 poser x 500 tips) |
| Mængde | 1000 Pk. |
| Produkttype | Pipette tips |
| Vis mere |