Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10370842 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,5 til 20μ L
100 til 5000μ L
1000 til 10.000μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
250 til 2500μ L
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Længde (metrisk):
34 mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
120 mm
165 mm
243 mm
Farve:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Klar
Lilla
Lysegrå
Mørkegrå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Turkis knap
Emballage:
1000 tips (2 poser x 500 tips)
1000 tips (4 poser x 250 tips)
200 tips (2 poser x 100 tips)
500 tips (5 poser x 100 tips)
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
Codice prodotto. 10370842
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 0030000919
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Brug disse universelle pipettespidser med en bred vifte af pipettemodeller. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettespidser har optimale befugtningsegenskaber, høj gennemsigtighed og specielle, certificerede renhedsgrader.
  • Minimale fastgørelses- og udkastningskræfter med det højeste tæthedsniveau
  • Den ergonomisk optimerede keglegeometri giver den optimale pipettepasning på Eppendorf pipette
  • Fine gradueringer gør visuel kontrol af pipetteringsvolumenet endnu nemmere
  • Fine tilbagetrukne eller forlængede spidser forenkler arbejdet med små volumener
  • Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Volumen (metrisk) 50 til 1000 μL
Filtreret Ikke-filtreret
Farve Blå
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 2,8 tommer
Længde (metrisk) 71 mm
Format Bulk
Tip stil Universel
Emballage 1000 tips (2 poser x 500 tips)
Mængde 1000 Pk.
Produkttype Pipette tips
Til brug med (udstyr) Eppendorf, Universal
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.
Gradueringer Bøde
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato