Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettespidser
Artikelnummer. 10157291 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,5 til 20μ L
100 til 5000μ L
1000 til 10.000μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
250 til 2500μ L
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Længde (metrisk):
34 mm
40 mm
46 mm
53 mm
55 mm
71 mm
76 mm
103 mm
115 mm
120 mm
165 mm
243 mm
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Turkis
Violet
Farve:
Blå
Farveløs
Gul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Pakke med 200
Pakke med 500
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Længde (metrisk) Farvekode Farve Pakningsstørrelse
10157291 100 til 5000μ L 120 mm Violet Farveløs Pakke med 500
10708972 0,5 til 20μ L 46 mm Lysegrå Farveløs Pakke med 1000
10333682 1000 til 10.000μ L 165 mm Turkis Farveløs Pakke med 200
10199171 1000 til 10.000μ L 243 mm Turkis Farveløs Pakke med 200
11920537 2 til 200μ L 53 mm Gul Farveløs Pakke med 1000
10248621 2 til 200μ L 53 mm Gul Gul -
10177241 20 til 300 μL 55 mm Orange Gul Pakke med 1000
10370842 50 til 1000 μL 71 mm Blå Blå Pakke med 1000
10772559 50 til 1000 μL 71 mm Blå Farveløs Pakke med 1000
10218671 250 til 2500μ L 115 mm Rød Farveløs -
10197241 50 til 1250μ L 76 mm Grøn Farveløs Pakke med 1000
10788962 0,1 til 10μ L 34 mm Mørkegrå Farveløs Pakke med 1000
10426461 0,1 til 20μ L 40 mm Grå Farveløs Pakke med 1000
10744587 50 til 1250μ L 103 mm Mørkegrøn Farveløs Pakke med 1000
10541159 20 til 300 μL 55 mm Orange Farveløs Pakke med 1000
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Artikelnummer. 10157291 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030000978
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00 DKK
    489.85 DKK / Pakke med 500
    Spare 5.15 DKK
    1% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Brug disse universelle pipettespidser med en bred vifte af pipettemodeller. Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Standard pipettespidser har optimale befugtningsegenskaber, høj gennemsigtighed og specielle, certificerede renhedsgrader.
  • Minimale fastgørelses- og udkastningskræfter med det højeste tæthedsniveau
  • Den ergonomisk optimerede keglegeometri giver den optimale pipettepasning på Eppendorf pipette
  • Fine gradueringer gør visuel kontrol af pipetteringsvolumenet endnu nemmere
  • Fine tilbagetrukne eller forlængede spidser forenkler arbejdet med små volumener
  • Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 100 til 5000μ L
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Format Bulk
Tip stil Universel
Emballage 500 tips (5 poser x 100 tips)
Mængde 500 Pk.
Produkttype Pipette tips
Farvekode Violet
Til brug med (udstyr) Eppendorf, Universel
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.
Gradueringer Bøde