Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sæt - Pipettespidser
Artikelnummer. 17382900
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 20μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Orange
Rød
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode
17382900 2 til 200μ L Gul
17352900 0,1 til 10μ L Mørkegrå
17362900 0,1 til 20μ L Grå
17372900 0,5 til 20μ L Lysegrå
17392900 20 til 300 μL Orange
17302910 50 til 1000 μL Blå
17312910 50 til 1250μ L Grøn
17322910 0,25 til 2,5 ml Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17382900 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030076320
Spar op til 60 % på væskehåndtering
Brug rabatkode 28028
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Eppendorf epT.I.P.S.™ Sæt i 'Eppendorf Quality'-kvalitet kombinerer bekvemmeligheden ved en genanvendelig Box 2.0 med genopladelige pipettespidser af høj kvalitet og tilbyder en bæredygtig, effektiv løsning til præcis og organiseret pipettering i laboratorier.
  • Kontamineringsfri overførsel af bakker til stabil arbejdsboks
  • System optimeret til brug med flerkanalspipetter
  • Farvekodede bakker til enkel identifikation af spidser og pipette
  • Spidser kan fastgøres til pipetten fra genopfyldningsbakker
  • Genindlæsningerne og kasserne kan autoklaveres ved 121° C til efterfølgende brug
  • epT.I.P.S. Boks 2.0 og epT.I.P.S. Sæt tilgængelig i Eppendorf Kvalitet
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- epTIPS
Længde (metrisk) 53 mm
Certificeringer/compliance EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 og 2 samt DIN EN 868-2 til 10.
Rene krav Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
Format Æske
Tip stil Standard
Emballage 480 spidser (5 bakker x 96 spidser), 1 genanvendelig æske
Mængde 480 Pk.
Produkttype Pipette tips
Farvekode Gul
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Luftpudesystem
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.