Beskrivelse
- Kontamineringsfri overførsel af bakker til stabil arbejdsboks
- System optimeret til brug med flerkanalspipetter
- Farvekodede bakker til enkel identifikation af spidser og pipette
- Spidser kan fastgøres til pipetten fra genopfyldningsbakker
- Genindlæsningerne og kasserne kan autoklaveres ved 121° C til efterfølgende brug
- epT.I.P.S. Boks 2.0 og epT.I.P.S. Sæt tilgængelig i Eppendorf Kvalitet
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 10μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | epTIPS |
| Rene krav | Eppendorf Kvalitet (ikke-steril) |
| Format | Æske |
| Emballage | 480 spidser (5 bakker x 96 spidser), 1 genanvendelig æske |
| Mængde | 480 Pk. |
| Vis mere |