Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Sæt - Pipettespidser
Artikelnummer. 17302910
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 20μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Orange
Rød
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode
17302910 50 til 1000 μL Blå
17352900 0,1 til 10μ L Mørkegrå
17362900 0,1 til 20μ L Grå
17372900 0,5 til 20μ L Lysegrå
17382900 2 til 200μ L Gul
17392900 20 til 300 μL Orange
17312910 50 til 1250μ L Grøn
17322910 0,25 til 2,5 ml Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17302910 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030076346
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    560.00 DKK
    500.00 DKK / Pakke med 480
    Spare 60.00 DKK
    10% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Eppendorf epT.I.P.S.™ Sæt i 'Eppendorf Quality'-kvalitet kombinerer bekvemmeligheden ved en genanvendelig Box 2.0 med genopladelige pipettespidser af høj kvalitet og tilbyder en bæredygtig, effektiv løsning til præcis og organiseret pipettering i laboratorier.
  • Kontamineringsfri overførsel af bakker til stabil arbejdsboks
  • System optimeret til brug med flerkanalspipetter
  • Farvekodede bakker til enkel identifikation af spidser og pipette
  • Spidser kan fastgøres til pipetten fra genopfyldningsbakker
  • Genindlæsningerne og kasserne kan autoklaveres ved 121° C til efterfølgende brug
  • epT.I.P.S. Boks 2.0 og epT.I.P.S. Sæt tilgængelig i Eppendorf Kvalitet
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 50 til 1000 μL
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- epTIPS
Længde (metrisk) 71 mm
Certificeringer/compliance EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 og 2 samt DIN EN 868-2 til 10.
Rene krav Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
Til brug med (applikation) Pipettering af væsker, doseringsvæsker, blanding af væsker, fyldning af plader og reaktionskar, fyldgeler til elektroforese, faseekstraktion og fjernelse af supernatanter.
Format Æske
Tip stil Standard
Emballage 480 spidser (5 bakker x 96 spidser), 1 genanvendelig æske
Mængde 480 Pk.
Produkttype Pipette tips
Inkluderer Engangsstativer, genladninger
Farvekode Blå
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Luftpudesystem
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.