Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Boks 2.0 - Pipettespidser
Beskrivelse
- Kontamineringsfri overførsel af bakker til stabil arbejdsboks
- System optimeret til brug med flerkanalspipetter
- Farvekodede bakker til enkel identifikation af spidser og pipette
- Spidser kan fastgøres til pipetten fra genopfyldningsbakker
- Æsker og bakker kan autoklaveres ved 121 °C til efterfølgende brug
- epT.I.P.S. Boks 2.0 og epT.I.P.S. Sæt tilgængelig i Eppendorf Kvalitet
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 50 til 1000 μL |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Model- | epTIPS |
| Længde (metrisk) | 71 mm |
| Certificeringer/compliance | EN ISO 8655, DIN EN ISO 11607-1 og 2, DIN EN 868-2 til 10 |
| Rene krav | Eppendorf Kvalitet (ikke-steril) |
| Til brug med (applikation) | Pipettering af væsker, dosering af væsker, blanding af væsker, fyldning, plader og reaktionskar, fyldningsgeler til elektroforese, faseekstraktion og fjernelse af supernatanter |
| Vis mere |