Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Boks 2.0 - Pipettespidser
Artikelnummer. 17362890 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,1 til 5,0 ml
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 20μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Violet
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode
17362890 2 til 200μ L Gul
17332890 0,1 til 10μ L Mørkegrå
17342890 0,1 til 20μ L Grå
17352890 0,5 til 20μ L Lysegrå
17372890 20 til 300 μL Orange
17382890 50 til 1000 μL Blå
17392890 50 til 1250μ L Grøn
17302900 50 til 1250μ L Mørkegrøn
17312900 0,25 til 2,5 ml Rød
17322900 0,1 til 5,0 ml Violet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 17362890 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030076150
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Eppendorf epT.I.P.S.™ Box 2.0, tilgængelig med 'Eppendorf Quality' pipettespidser eller som en tom boks, forbedrer laboratorieeffektiviteten med innovative TwinLid™ teknologi, forbedret stabelbarhed og overlegen ergonomi for sikker, organiseret pipettering.
  • Kontamineringsfri overførsel af bakker til stabil arbejdsboks
  • System optimeret til brug med flerkanalspipetter
  • Farvekodede bakker til enkel identifikation af spidser og pipette
  • Spidser kan fastgøres til pipetten fra genopfyldningsbakker
  • Æsker og bakker kan autoklaveres ved 121 °C til efterfølgende brug
  • epT.I.P.S. Boks 2.0 og epT.I.P.S. Sæt tilgængelig i Eppendorf Kvalitet
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- epTIPS
Rene krav Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
Format Æske
Emballage 1 genanvendelig æske x 96 tips
Mængde 96 Tips/Cs.
Produkttype Pipette tips
Farvekode Gul
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Air-Cushion System
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.