Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Boks 2.0 - Pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17322900 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,1 til 5,0 ml
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 20μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Violet
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Volumen (metrisk) Farvekode
17322900 0,1 til 5,0 ml Violet
17332890 0,1 til 10μ L Mørkegrå
17342890 0,1 til 20μ L Grå
17352890 0,5 til 20μ L Lysegrå
17362890 2 til 200μ L Gul
17372890 20 til 300 μL Orange
17382890 50 til 1000 μL Blå
17392890 50 til 1250μ L Grøn
17302900 50 til 1250μ L Mørkegrøn
17312900 0,25 til 2,5 ml Rød
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Product Code. 17322900 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 0030076214
Only null left
Add to basket
Add to basket
Eppendorf epT.I.P.S.™ Box 2.0, tilgængelig med 'Eppendorf Quality' pipettespidser eller som en tom boks, forbedrer laboratorieeffektiviteten med innovative TwinLid™ teknologi, forbedret stabelbarhed og overlegen ergonomi for sikker, organiseret pipettering.
  • Kontamineringsfri overførsel af bakker til stabil arbejdsboks
  • System optimeret til brug med flerkanalspipetter
  • Farvekodede bakker til enkel identifikation af spidser og pipette
  • Spidser kan fastgøres til pipetten fra genopfyldningsbakker
  • Æsker og bakker kan autoklaveres ved 121 °C til efterfølgende brug
  • epT.I.P.S. Boks 2.0 og epT.I.P.S. Sæt tilgængelig i Eppendorf Kvalitet
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen (metrisk) 0,1 til 5,0 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Model- epTIPS
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Rene krav Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
Format Æske
Emballage 1 genanvendelig æske x 24 spidser
Mængde 24 Tips/Cs.
Produkttype Pipette tips
Farvekode Violet
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Air-Cushion System
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.