Beskrivelse
- epT.I.P.S. 384 pipettespidser bygger et system sammen med Research plus og Xplorer plus 16- og 24-kanals pipetter samt 20μ L og 100μ L Move It-pipetter med justerbar spidsafstand for maksimal sikkerhed og pålidelighed
- Designet til en kegleafstand på 4,5 mm
- Innovativ SOFTattach-teknologi giver mulighed for pålidelig spidspasning og tæthed
- Fyld en hel plade med 384 brønde uden at løsne pipettespidserne
- Perfekt spidsjustering ved ekstraordinær koaksialitet til sikker plademanøvrering og væskeoverførsel
- Spidsformen af epT.I.P.S. 384 er justeret, så den passer perfekt til brøndene på 384-brønds plader
- Spidsfastgørelseskræfter reduceret med 40 % pr. kegle sammenlignet med 8- og 12-kanals pipetter
- Spidsudstødningskræfter i 16- og 24-kanals pipetter reduceret med SOFTeject for ergonomiske arbejdsforhold
- Fås som genindlæsning og sæt
- Tilgængelig i Eppendorf Kvalitets renhedsgrad
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 20μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,7'' |
| Længde (metrisk) | 42 mm |
| Rene krav | Eppendorf Kvalitet (ikke-steril) |
| Format | Æske |
| Emballage | 1.920 spidser (5 bakker x 384 spidser), 1 genanvendelig æske |
| Vis mere |