Få mere at vide
Eptifibatide Acetate, Mikromol™
Artikelnummer. 30050143
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30050143 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30050143 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3543.01
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Eptifibatide Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Eptifibatide Acetate
CAS 881997-86-0
Analyt- eller komponentnavne Eptifibatide Acetate
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C35 H49 N11 O9 S2 . C2 H4 O2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym L-Cysteinamide, N6-(aminoiminomethyl)-N2-(3-mercapto-1-oxopropyl)-L-lysylglycyl-L-α-aspartyl-L-tryptophyl-L-prolyl-, cyclic (1→6)-disulfide, acetate (9CI), Eptifibatide acetate
InChI formel InChI=1S/C35H49N11O9S2.C2H4O2/c36-30(51)25-18-57-56-13-10-27(47)42-22(8-3-4-11-39-35(37)38)31(52)41-17-28(48)43-23(15-29(49)50)32(53)44-24(14-19-16-40-21-7-2-1-6-20(19)21)34(55)46-12-5-9-26(46)33(54)45-25;1-2(3)4/h1-2,6-7,16,22-26,40H,3-5,8-15,17-18H2,(H2,36,51)(H,41,52)(H,42,47)(H,43,48)(H,44,53)(H,45,54)(H,49,50)(H4,37,38,39);1H3,(H,3,4)/t22-,23-,24-,25-,26-;/m0./s1
SMIL CC(=O)O.NC(=N)NCCCC[C@@H]1NC(=O)CCSSC[C@H](NC(=O)[C@@H]2CCCN2C(=O)[C@H](Cc3c[nH]c4ccccc34)NC(=O)[C@H](CC(=O)O)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N
IUPAC navn acetic acid;2-[(3S,6S,12S,20R,23S)-12-(4-carbamimidamidobutyl)-20-carbamoyl-3-(1H-indol-3-ylmethyl)-2,5,8,11,14,22-hexaoxo-17,18-dithia-1,4,7,10,13,21-hexazabicyclo[21.3.0]hexacosan-6-yl]acetic acid
Molekylvægt (g/mol) 892.01
Mængde 100 mg
Formel vægt 891.3367 g/mol