missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

EPTC, TRC

Artikelnummer. 30383112
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
50 mg
100 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383112 50 mg
30380650 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30383112 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE59225350MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 759-94-4
Molekylær formel C9 H19 N O S
Molekylvægt (g/mol) 189.32
Synonym Carbamothioic acid, N,N-dipropyl-, S-ethyl ester, Carbamic acid, dipropylthio-, S-ethyl ester (6CI,8CI), Carbamothioic acid, dipropyl-, S-ethyl ester (9CI), Alirox, EPTC, EPTC (herbicide), Eptam, Eptam 6E, FDA 1541, NSC 40486, Niptan, R 1608, S-Ethyl dipropylthiocarbamate, Stauffer R 1608, Torbin
IUPAC navn S-ethyl N,N-dipropylcarbamothioat
SMIL CCCN(CCC)C(=O)SCC

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale EPTC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C9H19NOS/c1-4-7-10(8-5-2)9(11)12-6-3/h4-8H2,1-3H3
Formel vægt 189.1187
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.