Få mere at vide
Eptaplatin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Eptaplatin |
| CAS | 146665-77-2 |
| Molekylær formel | C8 H18 N2 O2 . C3 H2 O4 Pt |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H18N2O2.C3H4O4.Pt/c1-5(2)8-11-6(3-9)7(4-10)12-8;4-2(5)1-3(6)7;/h5-8H,3-4,9-10H2,1-2H3;1H2,(H,4,5)(H,6,7);/q;;+2/p-2/t6-,7-;;/m1../s1 |
| SMIL | CC(C)C1O[C@H](CN)[C@@H](CN)O1.O=C2CC(=O)O[Pt]O2 |
| IUPAC navn | [(4R,5R)-5-(aminomethyl)-2-propan-2-yl-1,3-dioxolan-4-yl]methanamine;1,3-dioxa-2λ^{2}-platinacyclohexane-4,6-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 471.36 |
| Formel vægt | 471.0969 |