Få mere at vide
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, Biobaseret, Eppendorf Quality™ Bulk pipettespids
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,1 til 5 ml
0,2 til 5 ml
0,25 til 5 ml
0,5 til 20μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Farvekode:
Blå
Grøn
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Violet
Beskrivelse
- Original, høj kvalitet Eppendorf pipettespidser pakket i genlukkelige poser
- 100 % biobaseret polypropylen: Fremstillet af vedvarende ressourcer
- Kompromisløs ydeevne: Identiske ydelsesegenskaber og førsteklasses kvalitet som vores fossilbaserede epT.I.P.S.™
- ISCC-certificeret: Fremstillet af plastik, der kan spores tilbage til biologiske affaldsmaterialer
- Premium materiale, kvalitet og renhed certificeret: Få fremragende prøveintegritet, da der ikke bruges skridmidler, blødgørere og biocider
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen (metrisk) | 0,2 til 5 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (metrisk) | 175 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifikke certifikater tilgængelige |
| Format | Bulk, i sække |
| Tip stil | Standard |
| Emballage | 300 tips (100 tips x 3 poser) |
| Vis mere |