Få mere at vide
Eppendorf epT.I.P.S.™ Standard, Biobaseret, Eppendorf Quality™ Bulk pipettespids
Artikelnummer. 30130280
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 10μ L
0,1 til 20μ L
0,1 til 5 ml
0,2 til 5 ml
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 20μ L
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Farvekode:
Blå
Grøn
Gul
Lysegrå
Mørkegrå
Mørkegrøn
Orange
Rød
Violet
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode
30130280 2 til 200μ L Gul
30130285 0,1 til 10μ L Mørkegrå
30130281 0,1 til 20μ L Lysegrå
30130286 0,5 til 20μ L Lysegrå
30130287 20 til 300 μL Orange
30130282 50 til 1000 μL Blå
30130288 50 til 1250μ L Grøn
30130283 50 til 1250μ L Mørkegrøn
30130289 0,25 til 2,5 ml Rød
30130284 0,1 til 5 ml Violet
30130290 0,2 til 5 ml Violet
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 30130280 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 0030080068
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    387.00 DKK
    340.00 DKK / Pakke med 1000
    Spare 47.00 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Disse pipettespidser er fremstillet af genanvendt råmateriale i anden generation, der udelukkende stammer fra affalds- og reststrømme fra produktion af vegetabilsk olie. epT.I.P.S.™ BioBased Bulk packs tilbyder en praktisk, stor volumen løsning i Eppendorf Kvalitet, der sikrer præcise og pålidelige målinger.
  • Original, høj kvalitet Eppendorf pipettespidser pakket i genlukkelige poser
  • 100 % biobaseret polypropylen: Fremstillet af vedvarende ressourcer
  • Kompromisløs ydeevne: Identiske ydelsesegenskaber og førsteklasses kvalitet som vores fossilbaserede epT.I.P.S.™
  • ISCC-certificeret: Fremstillet af plastik, der kan spores tilbage til biologiske affaldsmaterialer
  • Premium materiale, kvalitet og renhed certificeret: Få fremragende prøveintegritet, da der ikke bruges skridmidler, blødgørere og biocider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 2 til 200μ L
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoklaverbar
Længde (metrisk) 53 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifikke certifikater tilgængelige
Format Bulk, i sække
Tip stil Standard
Emballage 1000 tips (500 tips x 2 poser)
Produkttype Pipette tips
Farvekode Gul
ACT-mærke Ja
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Universal Fit
Uddannet Ja
Materiale Polypropylen
Egnet til formålet Certificeret kvalitet