Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reoler - Pipettespidser
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7184599 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 20μ L
0,1 til 5 ml
0,2 til 5 ml
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 ml
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Mørkegrøn
Orange
Rød
Turkis
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 240
Artikelnummer. 16667872
Brand: Eppendorf™ 0030071662
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf epT.I.P.S.™ Reoler har højpræcisionspipettespidser i 'Eppendorf Quality', 'PCR clean', 'Biopur™ ' og 'Sterile' renhedsgrader i engangsstativer designet til optimal organisering og brugervenlighed i krævende laboratoriemiljøer.
  • Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
  • Moderne slankt stativdesign med genlukkeligt låg
  • Forbedret bæredygtighed gennem 35 % lavere polypropylenforbrug pr. stativ
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Pyrogen-, ATP- og DNA-free
Volumen (metrisk) 0,1 til 5 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Violet
Rack farve Violet
Længde (engelsk) 4,7''
Længde (metrisk) 120 mm
Rene krav PCR Clean (ikke-steril)
Til brug med (applikation) Celle-/molekylærbiologi, medicinsk, farmaceutisk og fødevareindustri
Format Stativ
Tip stil Smal
Emballage 120 spidser (5 stativer x 24 spidser)
Produkttype Pipette tips
Farvekode Violet
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Air-Cushion System
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.