Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reoler - Pipettespidser
Handla allt< titel> Produkter
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Volumen (metrisk):
0,1 til 20μ L
0,1 til 5 ml
0,2 til 5 ml
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 ml
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Mørkegrøn
Orange
Rød
Turkis
Violet
Förpackningsstorlek
Pakke med 120
Pakke med 240
Beskrivning
- Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
- Moderne slankt stativdesign med genlukkeligt låg
- Forbedret bæredygtighed gennem 35 % lavere polypropylenforbrug pr. stativ
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
Specifikationer
Specifikationer
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 5 ml |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Ikke steril |
| Farve | Violet |
| Rack farve | Violet |
| Længde (engelsk) | 4,7'' |
| Længde (metrisk) | 120 mm |
| Rene krav | Eppendorf Kvalitet (ikke-steril) |
| Til brug med (applikation) | Celle-/molekylærbiologi, medicinsk, farmaceutisk og fødevareindustri |
| Format | Stativ |
| Visa mer |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering