Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reoler - Pipettespidser
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Eppendorf epT.I.P.S.™ Reoler har højpræcisionspipettespidser i 'Eppendorf Quality', 'PCR clean', 'Biopur™ ' og 'Sterile' renhedsgrader i engangsstativer designet til optimal organisering og brugervenlighed i krævende laboratoriemiljøer.
Brand:  Eppendorf™ 0030075242
469.99 DKK valid until 2025-08-22
Use promo code "24148" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16492245
  • 495.98 DKK / Pakke med 480
Focus on Agri-Science Testing
Brug rabatkode 24136 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Kun null tilbage
På lager
Edge
Tilføj til indkøbskurv
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
  • Moderne slankt stativdesign med genlukkeligt låg
  • Forbedret bæredygtighed gennem 35 % lavere polypropylenforbrug pr. stativ
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
Videoer
  • Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Eppendorf - epTIPS Racks
    • Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        Eppendorf - Consumables
      • Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          Eppendorf - System Eppendorf Research Plus epTIPS
        SDS
        Dokumenter Certifikater
        Certifikater
        Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
        5 resultater fundet
        Partinummer Certifikattype Dato Katalognummer
        PartinummerO221807L CertifikattypeSterilitetscertifikat Dato13/08/2025 Katalognummer0030075242
        PartinummerO220837J CertifikattypeSterilitetscertifikat Dato04/06/2025 Katalognummer0030075242
        PartinummerO220340I CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/06/2025 Katalognummer0030075242
        PartinummerO220837J CertifikattypeAnalysecertifikat Dato17/06/2025 Katalognummer0030075242
        PartinummerN218698R CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/02/2025 Katalognummer0030075242
        Kampagner
        Kampagner
        Korrektion af produktindhold
        Produkttitel
        Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reoler - Pipettespidser > Rene krav: Biopur™ - Steril, volumen: 20 til 300μ L, Farvekode: Orange, emballage: 480 spidser (5 stativer x 96 spidser)