Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reoler - Pipettespidser
Beskrivelse
- Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
- Moderne slankt stativdesign med genlukkeligt låg
- Forbedret bæredygtighed gennem 35 % lavere polypropylenforbrug pr. stativ
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Erstatter ordre nr. 0030075013 |
| Volumen (metrisk) | 0,1 til 20μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Længde (engelsk) | 1,57 tommer |
| Længde (metrisk) | 40 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifikke certifikater tilgængelige |
| Rene krav | Biopur™ (Steril) |
| Vis mere |