Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reoler - Pipettespidser
BIOPHARMA
Artikelnummer. 16442255 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
0,1 til 20μ L
0,1 til 5 ml
0,2 til 5 ml
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 ml
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Mørkegrøn
Orange
Rød
Turkis
Violet
Rene krav:
Biopur™ (Steril)
Eppendorf Kvalitet (ikke-steril)
PCR Clean (ikke-steril)
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 240
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Farvekode Rene krav Pakningsstørrelse
16442255 0,1 til 5 ml Violet Biopur™ (Steril) -
16667872 0,1 til 5 ml Violet PCR Clean (ikke-steril) Pakke med 120
16637872 0,1 til 5 ml Violet Eppendorf Kvalitet (ikke-steril) -
16647872 0,2 til 5 ml Violet Eppendorf Kvalitet (ikke-steril) -
16657872 0,5 til 10 ml Turkis Eppendorf Kvalitet (ikke-steril) Pakke med 120
16472245 0,1 til 20μ L Grå Biopur™ (Steril) -
16482245 2 til 200μ L Gul Biopur™ (Steril) -
16492245 20 til 300 μL Orange Biopur™ (Steril) -
16402255 50 til 1000 μL Blå Biopur™ (Steril) -
16412255 50 til 1250μ L Grøn Biopur™ (Steril) -
16422255 50 til 1250μ L Mørkegrøn Biopur™ (Steril) -
16432255 0,25 til 2,5 ml Rød Biopur™ (Steril) Pakke med 240
16452255 0,2 til 5 ml Violet Biopur™ (Steril) -
16462255 0,5 til 10 ml Turkis Biopur™ (Steril) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 16442255 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 0030075293
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    510.00 DKK
    501.04 DKK / Pakke med 120
    Spare 8.96 DKK
    1% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Eppendorf epT.I.P.S.™ Reoler har højpræcisionspipettespidser i 'Eppendorf Quality', 'PCR clean', 'Biopur™ ' og 'Sterile' renhedsgrader i engangsstativer designet til optimal organisering og brugervenlighed i krævende laboratoriemiljøer.
  • Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
  • Moderne slankt stativdesign med genlukkeligt låg
  • Forbedret bæredygtighed gennem 35 % lavere polypropylenforbrug pr. stativ
  • HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Erstatter ordre nr. 0030075200
Volumen (metrisk) 0,1 til 5 ml
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Steril
Farve Farveløs
Autoklaverbar Autoclavable
Længde (engelsk) 4,72 tommer
Længde (metrisk) 120 mm
Certificeringer/compliance ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifikke certifikater tilgængelige
Rene krav Biopur™ (Steril)
Til brug med (applikation) Celle-/molekylærbiologi, medicinsk, farmaceutisk og fødevareindustri
Format Stativ
Tip stil Smal
Emballage 120 spidser (5 stativer x 24 spidser)
Mængde 120 tips (5 x 24)
Produkttype Pipette tips
Inkluderer Reoler, Låg
Farvekode Violet
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Air-Cushion System
Uddannet Ja
Produktlinje epT.I.P.S.