Få mere at vide
Eppendorf™ epT.I.P.S.™ Reoler - Pipettespidser
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
0,1 til 20μ L
0,1 til 5 ml
0,2 til 5 ml
0,25 til 2,5 ml
0,5 til 10 ml
2 til 200μ L
20 til 300 μL
50 til 1000 μL
50 til 1250μ L
Sterilitet:
Ikke steril
Steril
Farvekode:
Blå
Grå
Grøn
Gul
Mørkegrøn
Orange
Rød
Turkis
Violet
Pakningsstørrelse:
Pakke med 120
Pakke med 240
Beskrivelse
- Lange, smalle spidser når bunden af smalle og høje kar uden at røre toppen af karkanten
- Moderne slankt stativdesign med genlukkeligt låg
- Forbedret bæredygtighed gennem 35 % lavere polypropylenforbrug pr. stativ
- HANDLING™ -mærket af non-profit My Green Lab™ for at hjælpe dig med at træffe et informeret produktvalg, når det kommer til bæredygtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Oversigt | Erstatter ordre nr. 0030075099 |
| Volumen (metrisk) | 50 til 1250μ L |
| Filtreret | Ikke-filtreret |
| Sterilitet | Steril |
| Farve | Farveløs |
| Længde (engelsk) | 2,99 tommer. |
| Længde (metrisk) | 76 mm |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001, ISO 14644-1, EN ISO 8655, kvalitetscertifikat, partispecifikke certifikater tilgængelige |
| Rene krav | Biopur™ (Steril) |
| Til brug med (applikation) | Celle-/molekylærbiologi, medicinsk, farmaceutisk og fødevareindustri |
| Vis mere |