Få mere at vide
Eppendorf epT.I.P.S.™ Motion Pipette Tips
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30019032 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen (metrisk):
10μ l
50μ l
300μ l
1.000μ l
Sterilitet:
Ikke steril
PCR Rens
Steril
Filtreret:
Filtreret
Ikke-filtreret
Artikelnummer. 30019032
Brand: Eppendorf 0030014480
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorf Fuldstændig integreret pipetteringssystem til automatisering. Fungerer i perfekt kombination med epMotion platform.
  • Specielt designet til brug på epMotion™ 5070, 5073 og 5075 Liquid Handling Workstation
  • Bevægelsespipettespidser, med og uden filtre, udviklet i torsionsbestandige, rene stativer
  • Højpræcisionsfremstilling garanterer en perfekt pasform og ekstremt nøjagtig dispenseringsadfærd
  • Optimeret til simpel automatisk udstødning i Liquid Handling Workstation-opsamlingsbeholderen
  • Kan også integreres i arbejdsstationen som et genopfyldningssystem
  • Pakket i kontamineringsfrie stativer
  • Fås i følgende renhedsgrader: standard Eppendorf Kvalitet, PCR ren, Steril, PCR ren og Steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) 1.000μ l
Filtreret Ikke-filtreret
Sterilitet Ikke steril
Farve Klar
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Format Æske
Tip stil Standard, Lige
Produkttype Robottips
Engangs Engangsbrug
Til brug med (udstyr) Eppendorf epMotion
Uddannet Nej